1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11280-1G
PC11280-25G
PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA
50.9
EUR
APOSPC11280-1G
APOSPC11280-25G
APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formel:
C₁₂H₁₅F₃N₂O Siedepunkt: 82 °C (0,03 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368740 CAS-Nummer: 868054-25-5 |