N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC11281-25G
PC11281-5G
APOSPC11281-25GEA
829
EUR
APOSPC11281-25G
APOSPC11281-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₁₀H₁₂F₃NO Molecular Weight: 219,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368741 CAS-Nummer: 886762-84-1 |