2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC1158-1G PC1158-250MG
APOSPC1158-1GEA 531 EUR
APOSPC1158-1G APOSPC1158-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Molecular Weight: 274,282 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631947
CAS-Nummer: 885950-67-4