2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC1159-1G PC1159-250MG
APOSPC1159-1GEA 1210 EUR
APOSPC1159-1G APOSPC1159-250MG
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₃H₁₇F₃N₂
Molecular Weight: 258.283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631942
CAS-Nummer: 885950-66-3