Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-1,3,5-triazatriphosphinine
PC1165-1G
PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA
654
EUR
APOSPC1165-1G
APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Formel:
C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃ Schmelzpunkt: 41…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784333 CAS-Nummer: 186817-57-2 |