Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1214-25G PC1214-5G PC1214-1G
APOSPC1214-25GEA 760 EUR
APOSPC1214-25G APOSPC1214-5G APOSPC1214-1G
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Perfluoro(3,7-dimethyloctanoic acid)
Liquid at room temperature
Formel: C₁₀HF₁₉O₂
Siedepunkt: 95 °C (20 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320738
CAS-Nummer: 172155-07-6
UN: 3265
ADR: 8,III