3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicontinonitrile dihydrate
PC1219-1G
PC1219-25G
PC1219-5G
APOSPC1219-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1219-1G
APOSPC1219-25G
APOSPC1219-5G
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Formel:
C₇H₃F₃N₂O₂·2H₂O Molecular Weight: 240,137 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368671 CAS-Nummer: 1049729-56-7 |