Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1228-1G PC1228-250MG
APOSPC1228-1GEA 201 EUR
APOSPC1228-1G APOSPC1228-250MG
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate
Formel: C₁₇H₁₂F₅NO₃
Molecular Weight: 373,274 g/mol
Schmelzpunkt: 144…146,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817462
CAS-Nummer: 921938-51-4