3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Iodo-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 3-Iodo-2-oxo-1,1,1-trifluoropropane
PC1233-1G
PC1233-5G
APOSPC1233-1GEA
237
EUR
APOSPC1233-1G
APOSPC1233-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Formel:
C₃H₂F₃IO Molecular Weight: 237.947 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09998066 CAS-Nummer: 142921-30-0 UN: 2924 ADR: 3+8 II |