4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1241-1G PC1241-25G PC1241-5G
APOSPC1241-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1241-1G APOSPC1241-25G APOSPC1241-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂F
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412453
CAS-Nummer: 87417-71-8
UN: 3265
ADR: 8,III