N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzoyl-3-(2,3-difluorophenyl)thiourea
PC1275-1G PC1275-5G
APOSPC1275-1GEA 140 EUR
APOSPC1275-1G APOSPC1275-5G
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formel: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Molecular Weight: 292,304 g/mol
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458007
CAS-Nummer: 887267-30-3