2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydrazino-3-nitrobenzotrifluoride hydrochloride, 2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene hydrochloride
PC1277-1G PC1277-25G PC1277-5G
APOSPC1277-1GEA 140 EUR
APOSPC1277-1G APOSPC1277-25G APOSPC1277-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₃N₃O₂·ClH
Molecular Weight: 257,598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04966802
CAS-Nummer: 1049748-69-7