4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PTF-BAC, 4-(Dichloromethyl)benzotrifluoride
PC1305-25G
PC1305-5G
PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA
690
EUR
APOSPC1305-25G
APOSPC1305-5G
APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂F₃ Molecular Weight: 229.027 g/mol Siedepunkt: 76 °C (8 mm Hg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274358 CAS-Nummer: 82510-98-3 |