Tetrafluorosuccinimide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1323-250MG PC1323-1G
APOSPC1323-250MGEA 115 EUR
APOSPC1323-250MG APOSPC1323-1G
Tetrafluorosuccinimide
Tetrafluorosuccinimide
Formel: C₄HF₄NO₂
Siedepunkt: 176 °C
Schmelzpunkt: 66…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784309
CAS-Nummer: 377-33-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III