4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1393-1G PC1393-250MG PC1393-5G
APOSPC1393-1GEA 232 EUR
APOSPC1393-1G APOSPC1393-250MG APOSPC1393-5G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165,088 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012345
CAS-Nummer: 16297-14-6
UN: 1993
ADR: 3,III