3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 185 EUR
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Molecular Weight: 180.007 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039241
CAS-Nummer: 886762-39-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III