4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC1482-10G PC1482-1G PC1482-5G
APOSPC1482-10GEA 212 EUR
APOSPC1482-10G APOSPC1482-1G APOSPC1482-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₄S
Molecular Weight: 253,635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265327
CAS-Nummer: 4793-22-0