1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1487-1G
PC1487-250MG
APOSPC1487-1GEA
328
EUR
APOSPC1487-1G
APOSPC1487-250MG
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Formel:
C₅H₈BrF₃ Molecular Weight: 205,016 g/mol Siedepunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190632 CAS-Nummer: 203302-90-3 |