Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2H-tetrafluorobenzoate
PC1521-1G
PC1521-25G
PC1521-5G
APOSPC1521-1GEA
23.2
EUR
APOSPC1521-1G
APOSPC1521-25G
APOSPC1521-5G
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203829 CAS-Nummer: 5292-42-2 |