Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,4,5-trifluoro-m-anisate, 3-(Methoxycarbonyl)-2,5,6-trifluoroanisole
PC1522-1G PC1522-5G
APOSPC1522-1GEA 87 EUR
APOSPC1522-1G APOSPC1522-5G
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658272
CAS-Nummer: 136897-64-8