Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromotetrafluoropropinoyl bromide, 2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
PC1567N-10G PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA 350 EUR
APOSPC1567N-10G APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Formel: C₃Br₂F₄O
Molecular Weight: 287.833 g/mol
Siedepunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153722
CAS-Nummer: 41874-81-1
UN: 1760
ADR: 8 III