2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1574-10G PC1574-1G PC1574-5G PC1574-25G
APOSPC1574-10GEA 492 EUR
APOSPC1574-10G APOSPC1574-1G APOSPC1574-5G APOSPC1574-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Molecular Weight: 271,031 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458014
CAS-Nummer: 848360-85-0