3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromo-2-hydroxy-1,1,1-trifluorobutane

PC1583C-1G PC1583C-250MG
APOSPC1583C-1GEA 364 EUR
APOSPC1583C-1G APOSPC1583C-250MG
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol
Formel: C₄H₆BrF₃O
Molecular Weight: 206.989 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C
Dichte: 1.6771 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236598
CAS-Nummer: 382-00-3
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR