3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-oxo-1,1,1-trifluorobutane, 3-Bromo-3-methyl-1,1,1-trifluoroacetone
PC1583E-5G PC1583E-1G
APOSPC1583E-5GEA 73 EUR
APOSPC1583E-5G APOSPC1583E-1G
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
Formel: C₄H₄BrF₃O
Molecular Weight: 204.973 g/mol
Siedepunkt: 93 °C (748 mm Hg)
Dichte: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236599
CAS-Nummer: 382-01-4
UN: 1993
ADR: 3 III