3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1641-1G
APOSPC1641-1GEA 109 EUR
APOSPC1641-1G
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₂
Molecular Weight: 171,937 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09864670
CAS-Nummer: 854690-87-2