1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 783 EUR
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formel: C₈H₆F₁₂O₅
Siedepunkt: 88 °C (0,2 mm Hg)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038352
CAS-Nummer: 330562-44-2