2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
PC1649-1G PC1649-250MG
APOSPC1649-1GEA 145 EUR
APOSPC1649-1G APOSPC1649-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Formel: C₆F₄N₂
Molecular Weight: 176,071 g/mol
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075302
CAS-Nummer: 16297-07-7