2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1708-1G
PC1708-5G
PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA
36.4
EUR
APOSPC1708-1G
APOSPC1708-5G
APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄Cl₂FN Molecular Weight: 180,007 g/mol Schmelzpunkt: 87 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09864666 CAS-Nummer: 443-93-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |