1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1792-1G
PC1792-5G
APOSPC1792-1GEA
236
EUR
APOSPC1792-1G
APOSPC1792-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Formel:
C₅H₇F₅O Molecular Weight: 178,1 g/mol Siedepunkt: 97…98 °C (760 mm Hg) Dichte: 1,329 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07784220 CAS-Nummer: 378-71-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...