Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC1804-1G PC1804-5G
APOSPC1804-1GEA 224 EUR
APOSPC1804-1G APOSPC1804-5G
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂FNO₂
Molecular Weight: 233,238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03541053
CAS-Nummer: 282540-26-5