Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1843-100MG PC1843-1G PC1843-250MG
APOSPC1843-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC1843-100MG APOSPC1843-1G APOSPC1843-250MG
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₁₁H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 228,192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783808
CAS-Nummer: 887267-53-0