Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Zinc(II) 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Zinc(II) nonaflate
PC1941-5G PC1941-25G
APOSPC1941-5GEA 102 EUR
APOSPC1941-5G APOSPC1941-25G
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Formel: Zn(C₄F₉O₃S)₂
Molecular Weight: 663,592 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094139
CAS-Nummer: 502457-69-4