5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethan-1-one, 3',4'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1955-1G PC1955-250MG
APOSPC1955-1GEA 493 EUR
APOSPC1955-1G APOSPC1955-250MG
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₉H₆F₂O₃
Molecular Weight: 200.139 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C (7.5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777109
CAS-Nummer: 136593-45-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable