(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
PC1967-1G PC1967-250MG
APOSPC1967-1GEA 284 EUR
APOSPC1967-1G APOSPC1967-250MG
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
(2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxan-6-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₀H₆F₄O₃
Molecular Weight: 250,146 g/mol
Siedepunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275274
CAS-Nummer: 540738-37-2