3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1990-250MG
PC1990-1G
APOSPC1990-250MGEA
174
EUR
APOSPC1990-250MG
APOSPC1990-1G
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Molecular Weight: 211,569 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07777110 CAS-Nummer: 78068-81-2 |