5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylaniline, 5-Amino-4-fluoro-o-cresol, 4-Amino-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 2-Fluoro-5-hydroxy-p-toluidine
PC1996-1G
PC1996-250MG
PC1996-5G
APOSPC1996-1GEA
121
EUR
APOSPC1996-1G
APOSPC1996-250MG
APOSPC1996-5G
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol 98%
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenol
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141,143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972656 CAS-Nummer: 122455-85-0 |