5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC200027-1G PC200027-500MG
APOSPC200027-1GEA 527 EUR
APOSPC200027-1G APOSPC200027-500MG
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrClF₃N
Molecular Weight: 298,487 g/mol
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689147
CAS-Nummer: 1420537-62-7