5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC200036-1G PC200036-500MG
APOSPC200036-1GEA 527 EUR
APOSPC200036-1G APOSPC200036-500MG
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrF₃IN
Molecular Weight: 389,938 g/mol
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689162
CAS-Nummer: 1420537-61-6