N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200045-1G PC200045-500MG
APOSPC200045-1GEA 336 EUR
APOSPC200045-1G APOSPC200045-500MG
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
N-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenoxy)pyridin-2-yl]morpholine-4-carboxamide
Formel: C₁₆H₁₅FN₄O₅
Molecular Weight: 362.313 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689174
CAS-Nummer: 864245-86-3