Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200052-1G PC200052-500MG
APOSPC200052-1GEA 292 EUR
APOSPC200052-1G APOSPC200052-500MG
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 244.17 g/mol
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22550652
CAS-Nummer: 1206973-10-5