6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200053-1G PC200053-5G
APOSPC200053-1GEA 391 EUR
APOSPC200053-1G APOSPC200053-5G
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄FIN₂
Molecular Weight: 262,023 g/mol
Schmelzpunkt: 178…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20483025
CAS-Nummer: 1219127-01-1