Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200075-1G PC200075-500MG
APOSPC200075-1GEA 326 EUR
APOSPC200075-1G APOSPC200075-500MG
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₆F₃IN₂O₂
Molecular Weight: 370,067 g/mol
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24447583
CAS-Nummer: 1432895-08-3