1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200078-1G
PC200078-500MG
APOSPC200078-1GEA
187
EUR
APOSPC200078-1G
APOSPC200078-500MG
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₂FN₃O Molecular Weight: 221.231 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24109297 CAS-Nummer: 1443291-24-4 |