1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC200083-1G PC200083-500MG
APOSPC200083-1GEA 242 EUR
APOSPC200083-1G APOSPC200083-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀F₃N₃O
Molecular Weight: 269.223 g/mol
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25368740
CAS-Nummer: 1443291-23-3