2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200085-1G PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA 242 EUR
APOSPC200085-1G APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25368742
CAS-Nummer: 1443290-44-5