3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200149-25G
PC200149-5G
APOSPC200149-25GEA
0
EUR
APOSPC200149-25G
APOSPC200149-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₃F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091399 CAS-Nummer: 406933-21-9 |