2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC200207-1G PC200207-500MG
APOSPC200207-1GEA 471 EUR
APOSPC200207-1G APOSPC200207-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 209,553 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907846
CAS-Nummer: 174008-48-1