Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200377-1G PC200377-5G
APOSPC200377-1GEA 336 EUR
APOSPC200377-1G APOSPC200377-5G
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22423113
CAS-Nummer: 80912-51-2