Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200378-1G PC200378-500MG
APOSPC200378-1GEA 671 EUR
APOSPC200378-1G APOSPC200378-500MG
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₇S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26523306
CAS-Nummer: 225517-17-9