Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200392-1G PC200392-500MG
APOSPC200392-1GEA 894 EUR
APOSPC200392-1G APOSPC200392-500MG
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Formel: C₁₄H₁₂FN₃O₄
Molecular Weight: 305.261 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909911
CAS-Nummer: 606093-58-7